8.51218
MPEG-20kDA pNPC
Novabiochem®
Synonyme(s) :
MPEG-20kDA pNPC, ω-Methoxy-α-propionic acid polyethylene glycol 20 kDa p-nitrophenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(C2H4O)nC3H5O
Code UNSPSC :
51171641
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable