8.51033
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
1 980,00 $
About This Item
1 980,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms), Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (LC-MS): 1542.9 - 1544.9
Purity (TLC(157B)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable