8.51021
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms), O-(2-Azidoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-heptaethyleneglycol
About This Item
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)COCC(=O)O
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
Clé InChI
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. Mack, et al. (1999) J. Peptide Sci., 6, 135.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): oil
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable