8.45024
Benzyl chloride
Synonyme(s) :
Benzyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
585 °C
Puissance
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-14 % (v/v)
Point d'ébullition
179.3 °C/1013 hPa
Pf
-39 °C
Température de transition
flash point 67 °C
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test