Principaux documents
8.44009
Sigma-Aldrich
Octamethyltrisiloxane
for synthesis
Synonyme(s) :
Octamethyltrisiloxane
1 L
286,00 $
286,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
286,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.53
Beilstein:
1753063
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
203-497-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
286,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−82 °C (lit.)
Température de transition
flash point 29 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
Clé InChI
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
29 °C - (External MSDS)