Documents
8.44003
Sigma-Aldrich
Dimethylglutarate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethylglutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
214-277-2
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °C
Puissance
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-7.9 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
Point d'ébullition
210-215 °C/1013 hPa
Pf
-37 °C
Température de transition
flash point 107 °C
Solubilité
4.3 g/L
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Dimethylglutarate for synthesis. CAS 1119-40-0, chemical formula CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup