Principaux documents
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
1 L
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
107,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Température de transition
flash point 70 °C
Densité
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
Application
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C