Key Documents
8.42007
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H28BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.36
Code UNSPSC :
12352128
Numéro de classement CE :
225-301-6
Niveau de qualité
Pf
198-203 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3