Principaux documents
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
5 G
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
119,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
222-425-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
235-240 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable