Principaux documents
8.41733
Sigma-Aldrich
Cholesteryl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Cholesteryl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H45Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
213-004-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
96-97 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable