Principaux documents
8.41620
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclohexylmethanol
50 ML
141,00 $
250 ML
397,00 $
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 ML
141,00 $
250 ML
397,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-857-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
330 °C
dilution
(for synthesis)
Température de transition
flash point 77 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup