Principaux documents
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
100 G
72,40 $
10 KG
2 300,00 $
72,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
72,40 $
10 KG
2 300,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
222-881-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
365 °C
Puissance
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
182-184 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCCN1CCOCC1.Cl
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Clé InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 186 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2