Documents
8.41328
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methylglutaric acid, 2-Methylpentanedioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-521-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.00056 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
powder
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
Pf
74-76 °C
Solubilité
>1000 g/L
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup - does not flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - does not flash