Documents
8.41183
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminopyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Diaminopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
207-200-9
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
granular
Pf
108-113 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Clé InChI
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable