Documents
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
216-433-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
158-161 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
Clé InChI
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable