Principaux documents
8.41016
Sigma-Aldrich
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
Synonyme(s) :
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
5 G
368,00 $
368,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
368,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
214-528-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
368,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
Clé InChI
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable