8.40080
Piperonylbutoxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Piperonylbutoxide, α-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 60 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
180 °C/1.3 hPa
Température de transition
flash point 212 °C
Solubilité
0.01 g/L
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
Clé InChI
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.060
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
339.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
171 °C - closed cup