Principaux documents
8.40072
Sigma-Aldrich
Thioflavine T (C.I.No.49005)
≥73% sulfur basis
Synonyme(s) :
Thioflavine T (C.I.No.49005)
5 G
114,00 $
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
114,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171501
Numéro de classement CE :
219-228-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥73% sulfur basis
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable