Principaux documents
8.24420
Sigma-Aldrich
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19O2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Niveau de qualité
Forme
granular
Pf
138-140 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/b2-1-,8-7-;4-3-;
Clé InChI
BUYVJWVYKPKZEX-DWVXZKBMSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (to C, H): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable