Principaux documents
8.22189
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Vinylpyridine, 2-Ethenyl-pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-879-8
Pression de vapeur
2.5 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
440 °C
Puissance
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.3-10.7 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
158-160 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.976
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup