Principaux documents
8.22115
Sigma-Aldrich
Dimethyl oxalate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethyl oxalate, Oxalic acid dimethyl ester, Methyl oxalate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
209-053-6
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
480 °C
pH
1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
pb
163-164 °C/1013 hPa
Pf
50-53 °C
Température de transition
flash point 75 °C
Solubilité
60 g/L
Densité
1.15 g/cm3 at 54 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
Clé InChI
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup