Principaux documents
8.22033
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
(40% aqueous solution) for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethylamine solution
1 L
49,30 $
2.5 L
79,30 $
49,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
49,30 $
2.5 L
79,30 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.08
Beilstein:
605257
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
263 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
415 °C
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
Pf
-38 °C
Température de transition
flash point -18.5 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interaction with Oxalic Acid: Discusses the atmospheric implications of the interaction between oxalic acid and dimethylamine, highlighting the formation of complexes and proton transfer events (Chen et al., 2017).
  • Hydroaminoalkylation Reactions: Describes the application of dimethylamine as a substrate in catalytic hydroaminoalkylation reactions, providing a pathway for the synthesis of complex organic compounds (Bielefeld and Doye, 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-1.3 °F
Point d'éclair (°C)
-18.5 °C