Principaux documents
8.22019
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromoacetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4′-Dibromoacetophenone, p-Bromophenacyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
4-BrC6H4COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-783-6
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Pf
107-110 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable