Principaux documents
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Decen, 1-Decylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
212-819-2
Pression de vapeur
1.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
210 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7-5.9 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
170.5 °C/1013 hPa
Pf
-66 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clé InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.0 °C - closed cup