Principaux documents
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-927-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
393 °C/1013 hPa
Pf
145.3 °C
Température de transition
flash point 224 °C
Densité
1.209 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clé InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
435.2 °F
Point d'éclair (°C)
224 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1