Principaux documents
8.21007
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-ol
for synthesis
Synonyme(s) :
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4-2-(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-993-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
200
300
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>520 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
pb
286 °C/1013 hPa
Pf
56-58 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Chaîne SMILES 
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Clé InChI
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup