Principaux documents
8.20905
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, 5-Nitrosalicylic acid, 5-Nitro-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
2-(OH)-5-(NO2)C6H3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-548-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
229-234 °C
Solubilité
1.76 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 229 °C
Melting range (upper value): ≤ 234 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - open cup