MilliporeSigma
Passer à
8.20122
Benzamidine hydrochloride hydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzamidine hydrochloride hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
2 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
46,90 $
35,17 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
146,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 620,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2 · xHCl · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-795-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
35,17 $
Tarif46,90 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)/p+1
InChI key
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Intriguing role of water in protein-ligand binding studied by neutron crystallography on trypsin complexes.: This study investigates the interaction of benzamidine hydrochloride hydrate as a serine protease inhibitor, focusing on its binding mechanism in the presence of water molecules. Utilizing neutron crystallography, the research provides insights into the dynamic role of water in enhancing the binding affinity and stability of the inhibitor to trypsin. This understanding is crucial for the design of more effective protease inhibitors in pharmaceutical applications (Schiebel et al., 2018).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c