Principaux documents
8.20095
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid
About This Item
Formule linéaire :
5-(NH2)-2-(OH)C6H3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-919-1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Puissance
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.0-4.1 (20 °C, 0.8 g/L in H2O)
Pf
280 °C (decomposition)
Solubilité
0.84 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
280 °C