Principaux documents
8.18892
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
35000, (stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol) for synthesis
Synonyme(s) :
PEG
1 KG
82,90 $
5 KG
326,00 $
82,90 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
82,90 $
5 KG
326,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111021
Numéro de classement CE :
500-038-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,90 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>320 °C
Puissance
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
60-65 °C
Température de transition
flash point 260 °C
Solubilité
500 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Polyethylene glycol 35000 (PEG 35000) is a hydrophilic polyether compound that can be used to synthesize:
  • Hierarchically structured silica monoliths for the fabrication of micro-bioreactors.[1]
  • Micro-nanostructured PEG-DA (PEG-diacrylates) hydrogels for biomedical applications.[2]
It can also be used as:
  • A template to prepare micro/mesoporous structure of silica by sol-gel process.[3]
  • A stabilizing agent in the synthesis of metal nanoparticles.[4]
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: 3 - 4
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Average molecular mass: 28000 - 38000
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup
Questions
  1. What is the molecular weight?
    1 answer
    1. The average molecular mass of this product is 28000-38000 as mentioned in the "Description Section" of the product detail page. The exact molecular mass will be provided per batch as a result on the Certificate of Analysis.