Principaux documents
8.18752
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chloro-4-fluoroaniline, chlorofluoroaniline, CFA
25 G
99,90 $
99,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
99,90 $
About This Item
Formule linéaire :
3-(Cl),4-(F)C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
206-682-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
99,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
506 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
230 °C/1013 hPa
Pf
42-45 °C
Température de transition
flash point 114 °C
Densité
1.59 g/cm3
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(cc(cc1)N)Cl
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
Clé InChI
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup