8.18663
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
91,80 $
About This Item
91,80 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-48 % (v/v)
pb
157-162 °C/1013 hPa
Pf
-57 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Solubilité
3 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C(CC(CC)C)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup