Documents
8.18402
Sigma-Aldrich
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Synonyme(s) :
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
About This Item
Formule linéaire :
H(C4H8O)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Pf
23-28 °C
Température de transition
flash point 240 °C
Solubilité
<10 g/L
Densité
0.982 g/cm3 at 30 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3