Principaux documents
8.18369
Sigma-Aldrich
Semicarbazide hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Semicarbazide hydrochloride
100 G
77,50 $
500 G
225,00 $
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
77,50 $
500 G
225,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH5N3O · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-247-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
175-177 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
740 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].N(N)C(=O)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Clé InChI
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable