Principaux documents
8.18165
Sigma-Aldrich
ß-Nitrostyrene
for synthesis
Synonyme(s) :
ß-Nitrostyrene, ω-Nitrostyrene, (1-Nitro-2-phenyl)ethylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
203-066-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
250 °C
pb
250-260 °C
Pf
54-57 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clé InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available