Principaux documents
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentafluorophenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6HF5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
212-235-8
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Addition Reactions
Pf
34-36 °C
Température de transition
flash point 72 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clé InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup