Principaux documents
8.18061
Sigma-Aldrich
Diphenyl diselenide
for synthesis
Synonyme(s) :
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
5 G
85,90 $
85,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10Se2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
216-780-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Pf
58-61 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable