Principaux documents
8.14774
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol
for synthesis
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, (R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
113 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
203-207 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Clé InChI
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in THF): +35.0 - +38.0 °
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable