Principaux documents
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
1 L
95,90 $
95,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
95,90 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-380-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 59 °C
Solubilité
0.5 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCC(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F
Point d'éclair (°C)
59 °C