Principaux documents
8.14667
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
(2-Bromoethyl) ethyl ether
25 ML
154,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
154,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
209-763-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
pb
125-127 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 21 °C
Densité
1.35 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrCCOCC
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup