Principaux documents
8.14573
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
Synonyme(s) :
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
500 MG
128,00 $
1 G
203,00 $
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
128,00 $
1 G
203,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Pd(NO3)2 · 2 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-265-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
128,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), for synthesis
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Pd](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
Clé InChI
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable