Principaux documents
8.14551
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
10 ML
89,50 $
50 ML
308,00 $
89,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
89,50 $
50 ML
308,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiOC4H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
89,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
350 °C
pb
124 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Si](OC(=C)C=C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
Clé InChI
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C