Documents
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-067-0
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Point d'ébullition
170-173 °C/1 hPa
Pf
-80 °C
Température de transition
flash point 204 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Clé InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
422.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
217 °C - closed cup