Principaux documents
8.14388
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
for synthesis
Synonyme(s) :
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.28
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
195-198 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
for synthesis
Application
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis. CAS 119106-38-6, molar mass 227.28 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (of S)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 195 °CMelting range (upper value)≤ 198 °CSpec. rotation [α²0/D (c=2 in aceton)-192.0 - -190.0 °Identity (IR)passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable