Principaux documents
8.14056
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
1 G
170,00 $
5 G
625,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
170,00 $
5 G
625,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
238-193-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
260 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ru].O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
Clé InChI
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable