Principaux documents
8.14051
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxane
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexamethyldisiloxane, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentane, HMDSO
100 ML
51,20 $
500 ML
165,00 $
20 KG
1 180,00 $
51,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
51,20 $
500 ML
165,00 $
20 KG
1 180,00 $
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)3Si)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
203-492-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C
Puissance
>12160 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.5-21.8 % (v/v)
pb
100 °C/1013 hPa
Pf
-68 °C
Température de transition
flash point 4 °C
Solubilité
insoluble 0.00037 g/L
Densité
0.76 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](O[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hexamethyldisiloxane coating by plasma to create a superhydrophobic surface for fabric masks: Research into the application of HMDSO plasma coatings to fabric masks to impart superhydrophobic properties, enhancing their resistance to moisture (Prado et al., 2022).
  • PECVD of hexamethyldisiloxane coatings using extremely asymmetric capacitive RF discharge: Examines the deposition of HMDSO-based coatings via plasma-enhanced chemical vapor deposition, focusing on the influence of discharge asymmetry on the coating properties (Gosar et al., 2020).
  • A ReaxFF-based molecular dynamics study of the pyrolysis mechanism of hexamethyldisiloxane: This study uses molecular dynamics to explore the pyrolysis processes of HMDSO, important for understanding its stability and decomposition under thermal stress (Chen et al., 2022).
  • Thermal stability of hexamethyldisiloxane and octamethyltrisiloxane: Discusses the thermal stability of HMDSO compared to related siloxanes, providing valuable data for applications involving heat exposure (Keulen et al., 2018).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.762 - 0.764
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup