Principaux documents
8.10595
Sigma-Aldrich
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
10 G
180,00 $
10 KG
50 410,00 $
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
180,00 $
10 KG
50 410,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5NaO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
243-285-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable