Key Documents
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
Synonyme(s) :
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O2Ru · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.07 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Forme
powder
Niveau de qualité
Puissance
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test