Documents
8.08428
Sigma-Aldrich
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H5NCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-319-0
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1-6 % (v/v)
pH
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
Pf
246-247 °C
Solubilité
333 g/L
Masse volumique apparente
540 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
327.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
164 °C - closed cup