Principaux documents
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Toluenesulfonamide, PTSA
100 G
39,50 $
1 KG
138,00 $
25 KG
775,00 $
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
39,50 $
1 KG
138,00 $
25 KG
775,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-741-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
pb
220-222 °C/13 hPa
Pf
136-138 °C
Température de transition
flash point 202 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
395.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
202 °C - closed cup